Accéder au contenu
8.18682
Thiophene-2-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
226-452-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 105 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup