Accéder au contenu
8.16147
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(-)-Menthyl acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
220-076-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
density
0.925 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup