Merck
8.14632
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO4 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-315-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
mp
191-193 °C (decomposes)
density
1.525 g/cm3
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials