A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O5Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
powder
mp
200 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
InChI key
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c