A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
F3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.76
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-009-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Solubility:
4430 g/L (Hydrolysis)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
bp
376 °C/1013 hPa
mp
292 °C
solubility
4430 g/L (Hydrolysis)
density
4.38 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimony(III) fluoride
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects