Merck
8.07050
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.06
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-471-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
transition temp
flash point 33 °C
solubility
1000 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Organes cibles
Liver,Kidney