A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
215-325-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
0.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
470 °C
potency
4100 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
5 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Application
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinylbenzene
signalword
Danger
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
target_organs
Respiratory system
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials