A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-481-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95.0-97.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
31.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
644 hPa ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
644 hPa ( 20 °C)
assay
95.0-97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
transition temp
flash point -32 °C
solubility
300 g/L
density
0.968 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl formate
Mot-clé
Danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F
Point d'éclair (°C)
-32 °C
Codes de danger