A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.54
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-182-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-108 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI key
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Identity (IR): conforms
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2