Accéder au contenu
8.00871
Bromoethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Bromoethane, Ethyl bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.97
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-825-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
510 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.7-11.3 % (v/v)
bp
37-39 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
transition temp
flash point -20 °C
solubility
9 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoethane
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup