Principaux documents
70746
Millipore
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Nom du produit
Nucléase Benzonase®, pureté > 90 %,
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Concentration
25-29 units/μL
Application(s)
research use
Description générale
La nucléase Benzonase® est une endonucléase génétiquement modifiée issue de Serratia marcescens. Elle dégrade toutes les formes d'ADN et d'ARN (simple brin, double brin, linéaire et circulaire) sans présenter la moindre activité protéolytique. Elle est efficace dans une multitude de conditions et possède une activité spécifique exceptionnellement élevée. Cette enzyme digère entièrement les acides nucléiques en oligonucléotides à extrémité 5′-monophosphate de 2 à 5 bases de long (en dessous du seuil d'hybridation), ce qui est idéal pour éliminer les acides nucléiques mélangés aux protéines recombinantes et permet de se conformer aux directives de la FDA concernant la contamination par les acides nucléiques. La capacité de la Benzonase à hydrolyser rapidement les acides nucléiques en fait l'enzyme de choix pour réduire la viscosité et ainsi abaisser le temps de traitement et accroître les rendements en protéine. Par exemple, cette enzyme est compatible avec les réactifs d'extraction protéique BugBuster et PopCulture et peut donc être ajoutée à ces derniers pour faire disparaître la viscosité et éliminer les acides nucléiques des extraits d'E. coli.
L'enzyme se compose de deux sous-unités de 30 kDa chacune. Elle est fonctionnelle entre pH 6 et pH 10 et entre 0 °C et 42 °C et son activation nécessite la présence de Mg2+ 1 à 2 mM. Elle est également active en présence de détergents ioniques et non ioniques, d'agents réducteurs, de PMSF (1 mM), d'EDTA (1 mM) et d'urée (l'activité relative dépend des conditions spécifiques). Son activité est inhibée par les cations monovalents > 150 mM, le phosphate > 100 mM, le sulfate d'ammonium > 100 mM et le chlorhydrate de guanidine > 100 mM.
La nucléase Benzonase est déclinée en deux qualités, ultrapure (> 99 % par SDS-PAGE) et pure (> 90 %), disponibles en concentration standard (25 à 29 U/µl) ou élevée (250 U/µl). Les deux préparations sont exemptes de protéases détectables et présentent une activité spécifique > 1 × 106 U/mg de protéine. La qualité ultrapure (> 99 %) est testée pour confirmer l'absence d'endotoxines et contient < 0,25 EU/1 000 unités. Le produit est fourni dans du glycérol à 50 %. À conserver à -20 °C.
Endotoxines totales : < 0,25 EU/1 000 unités. Pureté : > 90 % par SDS-PAGE.
Application
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Définition de l'unité
Une unité est définie comme la quantité d'enzyme provoquant un ΔA₂₆₀ de 1,0  en 30 minutes, ce qui correspond à la digestion complète de 37 µg d′ADN.
Informations légales
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
  • Certificats d'analyse (COA)
    Birgitte P S Jacky et al.
    PLoS pathogens, 9(5), e1003369-e1003369 (2013-05-23)
    Botulinum neurotoxin serotype A (BoNT/A) causes transient muscle paralysis by entering motor nerve terminals (MNTs) where it cleaves the SNARE protein Synaptosomal-associated protein 25 (SNAP25206) to yield SNAP25197. Cleavage of SNAP25 results in blockage of synaptic vesicle fusion and inhibition
    Benjamin Strobel et al.
    Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(10), 1582-1591 (2015-07-04)
    Cytotoxicity of transgenes carried by adeno-associated virus (AAV) vectors might be desired, for instance, in oncolytic virotherapy or occur unexpectedly in exploratory research when studying sparsely characterized genes. To date, most AAV-based studies use constitutively active promoters (e.g., the CMV
    Annika Unger et al.
    Frontiers in immunology, 9, 1425-1425 (2018-07-13)
    Tumors frequently exploit homeostatic mechanisms that suppress expression of IL-12, a central mediator of inflammatory and anti-tumor responses. The p40 subunit of the IL-12 heterodimer, encoded by IL12B, is limiting for these functions. Ovarian carcinoma patients frequently produce ascites which
    Chi Zhu et al.
    Molecular cell, 75(4), 791-806 (2019-07-16)
    YAP/TEAD are nuclear effectors of the Hippo pathway, regulating organ size and tumorigenesis largely through promoter-associated function. However, their function as enhancer regulators remains poorly understood. Through an in vivo proximity-dependent labeling (BioID) technique, we identified YAP1 and TEAD4 protein as
    Mark A Kanow et al.
    eLife, 6 (2017-09-14)
    Here we report multiple lines of evidence for a comprehensive model of energy metabolism in the vertebrate eye. Metabolic flux, locations of key enzymes, and our finding that glucose enters mouse and zebrafish retinas mostly through photoreceptors support a conceptually
    Articles
    This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
    This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
    This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
    This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
    Afficher tout