Merck
655205
TWEEN® 20
Non-ionic detergent
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Quality Segment
description
RTECS - TR7400000
form
liquid
mol wt
~1228
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
solubility
water: 10%
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins (CMC: 59 µM; HLB number: 16.7).
Application
Détergent non ionique
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup