Merck
648463
Triton X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numéro CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Triton X-100, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
color
clear
conductivity
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Ce produit est couramment utilisé comme surfactant non ionique pour la récupération des composants membranaires dans des conditions douces non dénaturantes.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Ashani, Y. and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem. 109, 55.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2