Merck
20-306
ATP
liquid
Synonyme(s) :
Adenosine triphosphate solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
ATP 10 nM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
General description
L'adénosine triphosphate (ATP) se compose d'une base d'adénine liée à un ribose et à trois groupements phosphates.
Application
L'ATP 10 mM a été utilisée dans les tests d'activité de la kinase dépendante des cyclines 5 (CDK5) et de la calpaïne pour déterminer l'activité de la CDK5 dans les tissus du cerveau.
Biochem/physiol Actions
L'adénosine triphosphate (ATP) constitue la source d'énergie la plus importante des cellules. Elle est impliquée dans de nombreux processus cellulaires. Son potentiel de transfert de phosphate est élevé, ce qui lui permet de contribuer à la contraction musculaire, au transport membranaire, à la synthèse et à la dégradation des molécules biologiques. L'ATP fonctionne comme une molécule de signalisation intracellulaire/extracellulaire lors de processus cellulaires tels que la motilité cellulaire, la sécrétion d'insuline, la neurotransmission et le développement des organes.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATP 10 nM
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1