pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
GDP 100×, 100 mM,
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Domaine de recherche
Tous
Tous
À utiliser comme témoin de charge négatif dans les kits de dosage de l'activation
Physical form
eau stérile
Preparation Note
1 an à -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2