pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
All
Physical form
250mM Tris-base, pH 8.0, 50% glycerol, 0.5mM EDTA and 5mM dithiothreitol
Preparation Note
2 years at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated in a HAT Assay
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer