Merck
16-209
Anticorps anti-étiquette GST, clone DG122-2A7, conjugué à de la HRP
clone DG122-2A7, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
DG122-2A7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
8
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DG122-2A7, monoclonal
species reactivity
Schistosoma japonicum
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogène : GST (glutathion S-transférase) dérivée du vecteur d'expression pGEX et liée à de la KLH.
Spécificité : Reconnaît les protéines de fusion contenant de la GST.
Les glutathion S-transférases (GST) constituent une famille d'enzymes qui joue une rôle important dans la détoxification, en catalysant la conjugaison de nombreux composés hydrophobes et électrophiles avec du glutathion réduit. Les GST humaines solubles sont catégorisées en 4 grandes classes : alpha, mu, pi et thêta, d'après leurs propriétés biochimiques, immunologiques et structurales. La séquence d'acides aminés des GST est hautement conservée dans la plupart des organismes, y compris les mammifères.
Immunogen
GST (glutathion S-transférase) dérivée du vecteur d'expression pGEX et liée à de la KLH. Clone DG122-2A7.
Application
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
L'anticorps anti-étiquette GST, clone DG122-2A7, conjugué à de la HRP, permet de détecter le niveau d'étiquette GST et son utilisation a été publiée et validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Biochem/physiol Actions
Reconnaît les protéines de fusion contenant de la GST.
Physical form
IgG monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant (de la HRP) dans 70 % de tampon PBS de conservation avec 0,05 % de Kathon® et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : À la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Contrôle
Cellules exprimant l'étiquette GST.
Produit évalué en routine par western blotting sur une protéine GST recombinante.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500-1/1000e de ce lot a permis de détecter une protéine GST recombinante.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c