Merck
1.12285
Niobium(V) chloride
98+
Synonyme(s) :
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl5Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.17
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-059-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205 °C
density
2.75 g/cm3
bulk density
1450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium(V) chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials