Merck
1.12254
Molybdenum powder
99+
Synonyme(s) :
Molybdenum powder
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
UNSPSC Code:
12141727
EC Index Number:
231-107-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
mp
2620 °C
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg