A propos de cet article
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to IFU method No. 2
Ph:
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
agency
according to IFU method No. 2
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
42 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
La gélose au sérum d'orange a été développée spécifiquement pour isoler et dénombrer les micro-organismes capables d'altérer les boissons à base d'agrumes. En raison de leur faible pH, les jus d'agrumes sont susceptibles d'être altérés, principalement par des moisissures, des levures et des bactéries acidophiles telles que Lactobacillus et Leuconostoc. La gélose au sérum d'orange est recommandée par l'APHA pour l'analyse des boissons à base de fruits. La peptone de caséine et l'extrait de levure fournissent des nutriments azotés et carbonés essentiels ainsi qu'un complexe vitamines B. Le glucose est ajouté pour constituer une source de carbone et d'énergie. L'extrait d'orange procure un environnement optimal pour l'enrichissement des micro-organismes acidophiles provenant d'échantillons d'agrumes. L'hydrogénophosphate de dipotassium sert de substance tampon.
Application
La gélose au sérum d'orange convient à l'isolement, la culture et le dénombrement des micro-organismes acidophiles qui sont présents dans les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits à base d'agrumes et qui altèrent ces boissons.
Features and Benefits
- GranuCult® offre un milieu de culture en granules supérieur.
- Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
- Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
- Pratique, avec un minimum de séparation des constituants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides.
- Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
- Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
- Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
- La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Analysis Note
Apparence (clarté) : transparent ou opalescent
Apparence (couleur) : jaunâtre à brun-jaunâtre
pH (25 °C) : 5,4- 5,6
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) :
Inoculum sur milieu de référence (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) :
Inoculum sur milieu de référence (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) :
Inoculum sur milieu de référence (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) :
Inoculum sur milieu de référence (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) :
Dénombrement des colonies (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) :
Dénombrement des colonies (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) :
Dénombrement des colonies (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) :
Dénombrement des colonies (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) :
Dénombrement des colonies (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : ≥ 70 %
Croissance (Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) : satisfaisante à très satisfaisante
Incubation : 4 jours à 26 ± 2 °C, en condition aérobie
Un recouvrement de 70 % équivaut à une productivité de 0,7.
Les dénombrements de colonies indiqués correspondent à la somme de trois déterminations.
Milieux de référence : Gélose trypto-caséine soja resp. gélose SABOURAUD
Apparence (couleur) : jaunâtre à brun-jaunâtre
pH (25 °C) : 5,4- 5,6
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) :
Inoculum sur milieu de référence (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) :
Inoculum sur milieu de référence (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) :
Inoculum sur milieu de référence (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) :
Inoculum sur milieu de référence (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) :
Dénombrement des colonies (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) :
Dénombrement des colonies (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) :
Dénombrement des colonies (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) :
Dénombrement des colonies (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) :
Dénombrement des colonies (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : ≥ 70 %
Croissance (Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) : satisfaisante à très satisfaisante
Incubation : 4 jours à 26 ± 2 °C, en condition aérobie
Un recouvrement de 70 % équivaut à une productivité de 0,7.
Les dénombrements de colonies indiqués correspondent à la somme de trois déterminations.
Milieux de référence : Gélose trypto-caséine soja resp. gélose SABOURAUD
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gélose au sérum d′orange
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3