A propos de cet article
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
particle size
40-63 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Gel de silice de forme irrégulière avec une distribution granulométrique étroite et bien définie, offrant de hautes performances en matière de séparation, une grande perméabilité et une bonne reproductibilité.
Application
Gel de silice 60 (0,040-0,063 mm) pour la chromatographie sur colonne (230-400 mesh ASTM) N° CAS 7631-86-9, N° CE 231-545-4.
Features and Benefits
Le gel de silice 60 (0,040-0,063 mm) offre aux utilisateurs :
- une grande capacité d'adsorption
- une grande inertie chimique et une absence de toxicité.
- Substances protectrices sensibles à l'humidité pendant le stockage et le transport ou pour maintenir la siccité des solvants anhydres.
- En granules de différentes tailles ou en billes
Packaging
Flacon en plastique
Analysis Note
pH (suspension à 10 %) : 6,5 - 7,5
Fe (Fer) : ≤ 0,02 %
Surface spécifique (selon la méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 - 0,84 ml/g
Perte au séchage (150 °C) : ≤ 9,0 %
Taille des particules (d10) : 30 - 40 µm
Taille de particules (d50) : 55 - 65 µm
Taille de particules (d90) : 95 - 110 µm
La surface spécifique et le volume des pores sont liés à la matière première
Fe (Fer) : ≤ 0,02 %
Surface spécifique (selon la méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 - 0,84 ml/g
Perte au séchage (150 °C) : ≤ 9,0 %
Taille des particules (d10) : 30 - 40 µm
Taille de particules (d50) : 55 - 65 µm
Taille de particules (d90) : 95 - 110 µm
La surface spécifique et le volume des pores sont liés à la matière première
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable