Merck
1.09072
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonyme(s) :
Acide sulfurique solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide sulfurique, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization, and cytotoxicity studies of nanocellulose extracted from okra (Abelmoschus Esculentus) fiber : cette étude utilise l'acide sulfurique pour synthétiser et caractériser la nanocellulose extraite de fibres de gombo, en évaluant son potentiel en biomédecine (Hossen et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of mesoporous V-Mo-MCM-41 nanocatalysts: Enhancing efficiency in oxalic acid synthesis : l'étude explore l'acide sulfurique dans la préparation de nanocatalyseurs V-Mo-MCM-41, optimisant leur efficacité dans la synthèse de l'acide oxalique (Suliman Al Ebraheem et al., 2024).
  • Studies on (polytrimethylene terephthalate)/graphene oxide/f-MWCNT hybrid nanocomposites : l'étude évalue la préparation de nanocomposites hybrides à l'aide d'acide sulfurique, en mettant en évidence l'amélioration de leurs propriétés mécaniques et thermiques (Rath et al., 2024).
  • Probing the dynamics and bottleneck of the key atmospheric SO(2) oxidation reaction by the hydroxyl radical : l'étude examine le rôle de l'acide sulfurique dans l'oxydation atmosphérique du SO₂, apportant un éclairage sur la qualité de l'air et le changement climatique (Yuan et al., 2024).
  • Preparation of Bio-Based Polyurethane Coating from Citrullus colocynthis Seed Oil: Characterization and Corrosion Performance : cette recherche utilise l'acide sulfurique dans la synthèse de revêtements polyuréthanes biosourcés, en évaluant leur résistance à la corrosion et leurs avantages environnementaux (Alshabebi et al., 2024).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,4975 à 0,5025 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0015 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, SRM 723), avec le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, étalon volumétrique (réf. 1.02408), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Other Notes
Remplace : SX1243K-6
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide sulfurique
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1