Merck
1.08382
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Substance tampon biologique
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane (Tris) est très utilisé comme substance tampon biologique dans la plage de pH allant de 7 à 9. Il est utilisé, par exemple, pour la congélation des protéines. La qualité de cette substance répond en tout point aux exigences du chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Substance tampon de qualité analyse conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne
Application
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane : substance tampon de qualité analyse conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne. N° CAS 77-86-1, N° CE 201-064-4, formule chimique H₂NC(CH₂OH)₃.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxyméthyl)aminométhane
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable