A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
42-44, in block form
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup