Merck
1.06306
di-Sodium tetraborate
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
Synonyme(s) :
di-Sodium tetraborate, Borax
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
B4Na2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Solubility:
25.6 g/L
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
25.6 g/L
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Sodium tetraborate
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Codes de danger
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects