Merck
1.05587
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hydroxyde de sodium solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
32.0-33.0% NaOH
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Hydroxyde de sodium en solution (env. 32 %), EMPLURA®
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C), 8 hPa ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
32.0-33.0% NaOH
impurities
≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.001% Al (Aluminium), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.003% Sulfate (SO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
solubility
water: soluble at 68 °F
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Decomposition of sodium peroxybenzoate in sodium hydroxide solution : cette étude examine le procédé de décomposition du peroxybenzoate de sodium en solution d'hydroxyde de sodium. Elle fournit des informations détaillée sur les réactions chimiques et la cinétique associées, ce qui essentiel pour comprendre la stabilité et la réactivité des composés peroxydés dans des milieux alcalins (Tetrahedron, 1970).
Analysis Note
Dosage (acidimétrie, NaOH) : 32,0 - 33,0 %
Carbonates (sous forme de Na₂CO₃) : ≤ 0,5
Chlorures (Cl) : ≤ 0,004 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Silicates (SiO₂) : ≤ 0,005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,003 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 1