1.05101
Hydrogénophosphate de di-potassium
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 340
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium dibasic, Hydrogénophosphate de di-potassium, phosphate dibasique de potassium, phosphate dipotassique, Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
About This Item
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
1600 g/L
Densité
2.44 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable