A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
47131905
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
<20 hPa ( 20.0 °C)
Quality Segment
form
powder (or fine grains)
matrix
Clcium carbonate base material
bulk density
180 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Identity: passes test
capacity (for acid): ≥ 60 %
capacity (for acid): ≥ 60 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3