Merck
1.00552
ortho-Phosphoric acid
greener alternative
85%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide phosphorique, Acide orthophosphorique
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide orthophosphorique (85 %), Suprapur®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
85%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
  • Development of green micellar HPLC-DAD method for simultaneous determination of some sulbactam combinations used in COVID-19 regimen : cette étude propose une méthodologie d'analyse verte utilisant la chromatographie liquide micellaire haute performance couplée à une détection par réseau de diodes (HPLC-DAD). Elle est spécifiquement appliquée à la détermination simultanée du sulbactam et d'autres composés dans les protocoles de traitement de la COVID-19, mettant en avant l'utilisation de l'acide orthophosphorique pour réguler le pH de la phase mobile afin d'optimiser la performance analytique et l'efficacité de la séparation (Ragab G.H., Saleh H.M., Abdulla N.M., Bahgat E.A., 2023).
Analysis Note
Dosage (acidimétrie) : ≥ 85,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 500 ppb
Fluorures (F) : ≤ 500 ppb
Nitrates (NO₃) : ≤ 500 ppb
Sulfates (SO₄) : ≤ 10 ppm
Ag (argent) : ≤ 20 ppb
Al (aluminium) : ≤ 20 ppb
As (arsenic) : ≤ 25 ppb
Au (or) : ≤ 20 ppb
Ba (baryum) : ≤ 20 ppb
Be (béryllium) : ≤ 50 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 50 ppb
Ca (calcium) : ≤ 50 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 20 ppb
Co (cobalt) : ≤ 20 ppb
Cr (chrome) : ≤ 50 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 25 ppb
Fe (fer) : ≤ 200 ppb
Hg (mercure) : ≤ 2 ppb
K (potassium) : ≤ 50 ppb
Li (lithium) : ≤ 20 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 20 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 20 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 20 ppb
Na (sodium) : ≤ 100 ppb
Ni (nickel) : ≤ 25 ppb
Pb (plomb) : ≤ 20 ppb
Pt (platine) : ≤ 100 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 800 ppb
Sn (étain) : ≤ 50 ppb
Sr (strontium) : ≤ 20 ppb
Tl (thallium) : ≤ 20 ppb
V (vanadium) : ≤ 20 ppb
Zn (zinc) : ≤ 25 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 50 ppm
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d′analyse obtenus sont soumis à des
variations systématiques inévitables.
Other Notes
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Remplace : 552 ; 552-2 ; 552-3
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide orthophosphorique (85 %)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials