A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-748-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
solid
mp
167-170 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c