Merck
1.00338
Hydrofluoric acid
40%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
HF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
40.0-42.0% Hf
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide fluorhydrique (40 %), for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
40.0-42.0% Hf
impurities
≤0.01 ppm Ba (Barium), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Cr (Chromium), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Ag (Silver), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Bi (Bismuth), ≤0.02 ppm Co (Cobalt), ≤0.02 ppm Cu (Copper), ≤0.02 ppm Ge (Germanium), ≤0.02 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Pb (Lead), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.02 ppm Ti (Titanium), ≤0.02 ppm Tl (Thallium), ≤0.02 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Zr (Zirconium), ≤0.03 ppm Arsenic and Antimony (as As), ≤0.03 ppm Mn (Manganese), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Mg (Magnesium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.2 ppm Na (Sodium), ≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤1 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Sulfate and sulphite (as SO4), ≤50 ppm Hexafluorosilicate (SiF6)
ign. residue
≤5 ppm (as sulfate)
SMILES string
[H+].[F-]
color
APHA: ≤10
pH
(20 °C, strongly acid)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
solubility
water: soluble
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dosage (acidimétrie) : 40,0 - 42,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 1 ppm
Couleur : ≤ 10 Hazen
Hexafluorosilicate (SiF₆) : ≤ 50 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,5 ppm
Sulfates et sulfites (exprimés en SO₄) : ≤ 5 ppm
Arsenic et antimoine (exprimés en As) : ≤ 0,03 ppm
Ag (argent) : ≤ 0,02 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,05 ppm
Ba (baryum) : ≤ 0,01 ppm
Be (béryllium) : ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 0,02 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,2 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,01 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,02 ppm
Cr (chrome) : ≤ 0,01 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,02 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,1 ppm
Ge (germanium) : ≤ 0,02 ppm
K (potassium) : ≤ 0,1 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,01 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,1 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,03 ppm
Mo (molybdène) : ≤ 0,02 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,2 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,02 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,02 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,02 ppm
Ti (titane) : ≤ 0,02 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,02 ppm
V (vanadium) : ≤ 0,02 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,05 ppm
Zr (zirconium) : ≤ 0,02 ppm
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,5 ppm
Résidus après combustion (exprimé en sulfates) : ≤ 5 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide fluorhydrique (40 %)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials