Merck
09-864
Anticorps anti-JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, protein containing CXXC domain 2, ju
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
30
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM2B(84678)
General description
La protéine de déméthylation de l'histone comportant un domaine JmjC 1B, également nommée déméthylase 2B spécifique à la lysine, est une enzyme nucléaire codée par le gène JHDM1B (également nommé KDM2B) chez l'être humain. JHDM1A/KDM2B présente une activité de déméthylase spécifique à H3K36, avec une prédilection pour H3K36me2 plutôt que pour H3K36me et H3K36me3 (PMID 16362057). Il a également été rapporté que JHDM1A/KDM2B régule la prolifération cellulaire à la baisse en ciblant l'ADNr, réprimant ainsi la transcription de l'ARNr de manière dépendante du domaine JmjC (PMID 17994099).
Poids réel (observé) : env. 165 kDa. Une bande de faible poids moléculaire non caractérisée peut apparaître avec certains lysats.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine JHDM1B humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine JHDM1B dans des cellules NIH/3T3 et HeLa.
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine JHDM1B dans des cellules A431.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-JHDM1B est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la protéine JHDM1B, également nommée déméthylase 2B spécifique à la lysine (K), protéine F-box FBL10, déméthylase 1B de la lysine 36 de l'histone H3, et son utilisation a été validée en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine JHDM1B dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c