Merck
07-888
Anticorps anti-phospho-PRAS40 (Thr246) (substrats AKT riches en proline)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
40 kDa proline-rich AKT substrate, AKT1 substrate 1 (proline-rich), proline-rich Akt substrate, 40 kDa
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
6
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr246)
Gene Information
human ... AKT1S1(84335)
mouse ... Akt1S1(67605)
General description
La PRAS40 (substrat Akt riche en proline, 40 kDa), également appelée AKT1S1, est une protéine exprimée de façon ubiquitaire et phosphorylée au niveau du résidu Thr246 par le biais de la voie PI3K/Akt. À l'origine, elle a été découverte comme substrat d'Akt puisqu'elle dispose du motif putatif de phosphorylation par Akt de RxRxxpS/pT2. Cette phosphorylation lui permet de se lier aux protéines 14-3-3 et Raptor du complexe mTOR (mTORC1). On sait que la PRAS40 se lie aux des kinases mTORC1 (mTOR, Raptor, mLST8), régule leur activité stimulée par l'insuline en aval de PI3K et Akt, et phosphoryle ensuite p70S6K et 4EBP1. La PRAS40 possède un motif putatif TOS (FVMDE) qui lui permet de se lier à la sous-unité Raptor de mTORC1 en l'absence d'insuline1. En se liant au Raptor, la PRAS40 inhiberait l'activité kinase de mTORC1 en l'empêchant de se lier à ses substrats tels que p70S6K et 4EBP1.
Env. 40 kDa
Immunogen
Peptide correspondant à la région d'acides aminés encadrant la phospho-PRAS40 (Thr246) humaine.
Application
Analyse par immunoblotting : une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la PRAS40 phosphorylée (Thr246) dans des lysats de cellules NIH3T3 (RIPA) non stimulées et stimulées au PDGF.
L'anticorps anti-phospho-PRAS40 (Thr246) (substrat AKT riche en proline) est un anticorps dirigé contre la protéine phospho-PRAS40 (Thr246) pour une utilisation en WB.
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la protéine PRAS40 phosphorylée (Thr246), PM 40 kDa.
Physical form
Format : Produit purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée dans un tampon à base de PBS (sans Mg2+ ni Ca2+), pH 7,3, contenant 1,0 mg/ml de BSA (IgG, sans protéase), 0,05 % d'azoture de sodium et 50 % de glycérol.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules NIH3T3 stimulées au PDGF.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la PRAS40 phosphorylée (Thr246) dans des lysats de cellules NIH3T3 (RIPA) non stimulées et stimulées au PDGF.
Témoin
Cellules NIH3T3 stimulées au PDGF.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2