Merck
07-523
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone, family 3A
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB, inhibition assay
Citations:
122
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
L'histone H3 est un composant central du nucléosome. Les nucléosomes permettent d'enrouler et de compacter l'ADN sous forme de chromatine, ce qui limite l'accès à l'ADN de la machinerie cellulaire qui a besoin d'ADN comme matrice. Les histones jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN, la réplication de l'ADN et la stabilité chromosomique. L'accessibilité de l'ADN est régulée par l'intermédiaire d'un ensemble complexe de modifications post-traductionnelles des histones, aussi appelé code des histones, et du remodelage des nucléosomes.
~17 kDa
Immunogen
Peptide de synthèse conjugué à de la BSA et contenant la séquence …AR[me3K]S…, dans laquelle me3K correspond à la triméthyl-lysine 9 de l'histone H3 humaine.
Épitope : Triméthyl Lys9
Application
Analyse de l'inhibition du peptide :
Une solution 10 μM d'un peptide d'histone H3 contenant de la triméthyl-lysine 9 a supprimé la détection de l'histone H3 par l'anticorps anti-triméthyl histone H3 (Lys9) dans une analyse par western blotting d'extraits de cellules HeLa recueillis en conditions acides (Figure B, piste 4). Une légère réduction du signal a été observée avec une solution 10 μM d'un peptide d'histone H3 contenant de la diméthyl-lysine 9.
Analyse par dot blot du peptide :
Une dilution au 1/2000e d'un précédent lot a été incubée avec des dilutions en série de peptides d'histone H3 contenant diverses modifications déposées sur du PVDF. Une légère réaction croisée a été détectée avec le peptide d'histone H3 contenant de la diméthyl-lysine 9.
Analyse Beadlyte du peptide :
Des dilutions au 1/2000-1/6000e d'un précédent lot ont été incubées avec des peptides d'histone H3 contenant diverses modifications conjugués à des microsphères Luminex. Une légère réaction croisée a été détectée avec les peptides d'histone H3 contenant de la diméthyl-lysine 9 et de la triméthyl-lysine 27.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9) est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la triméthyl-histone H3 (Lys9), aussi connue sous les noms de H3K9me3 et histone H3 (triméthyl K9), dont l'utilisation a été validée en DB, PIA et WB.
Sous-catégorie de recherche
Histones
Biochem/physiol Actions
Large réactivité croisée prévue entre espèces.
Reconnaît l'histone H3 contenant de la triméthyl-lysine 9 et, dans une moindre mesure, de la diméthyl-lysine 9. MW ~17 kDa.
Physical form
IgG polyclonale de lapin d'antisérum dans un tampon contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant ajout de 30 % de glycérol.
Sérum immunodéplété
Preparation Note
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Évaluée par western blotting sur des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500-1/5000e de cet anticorps a permis de détecter l'histone H3 méthylée (Lys9) dans des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide. L'anticorps n'est pas parvenu à détecter l'histone H3 recombinante non méthylée (référence 14-411).
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c