Merck
07-432
Anticorps anti-cotransporteur K+/Cl- (KCC2)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
171
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, dog
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
140 kDa
KCC2 est un membre de la famille de gènes du cotransporteur de cations chlorure. Il agit en tant que cotransporteur K et Cl. Les KCC réduisent normalement les concentrations intracellulaires de chlorure en-dessous du potentiel d'équilibre électrochimique et, selon les gradients de concentration chimique de potassium et de chlorure, KCC2 peut fonctionner comme une voie d'entrée ou de sortie nettes. Il a été proposé qu'il agit comme l'acteur principal de l'expulsion du chlorure pour favoriser l'inhibition post-synaptique hyperpolarisante rapide dans le cerveau. KCC2 est exprimé à des niveaux élevés dans les neurones de l'ensemble du système nerveux et l'immunofluorescence montre que la protéine est localisée au niveau des synapses inhibitrices de la moelle épinière. Des études chez la souris ont montré que KCC2 réduit la signalisation inhibitrice du GABA, ce qui entraîne des anomalies motrices, de l'épilepsie et un comportement semblable à l'anxiété.
Immunogen
Protéine de fusion portant un marquage His N-terminal et correspondant aux résidus 932 à 1043 du cotransporteur K+/Cl- (KCC2) de rat.
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
Cet anticorps anti-cotransporteur K+/Cl- (KCC2) a été validé pour une utilisation en IC et en WB pour la détection du cotransporteur K+/Cl- (KCC2), avec plus de 15 références citant le produit.
Immunocytochimie :
Un laboratoire indépendant a rapporté que cet anticorps a permis de détecter le cotransporteur K+/Cl- (KCC2) dans les cellules de rein canines de Madin Darby (MDCK) à une dilution de 1/200.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Biochem/physiol Actions
Reconnaît le cotransporteur K+/Cl- (KCC2) de rat, PM env. 140 kDa. Une bande inconnue ≥ 200 kDa a également été détectée.
Réactions croisées envisagées avec un large éventail d'espèces en raison des homologies de séquence.
Physical form
Anticorps IgG polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 0,15 M de NaCl, 0,05 % d'azide de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer l'intégralité de ce produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Recommandations relatives à la manipulation : Dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : La variabilité dans les températures de congélation inférieures à -20 °C peut entraîner la congélation des solutions contenant du glycérol pendant le stockage.
Analysis Note
Contrôle
Préparation membranaire de cerveau de rat.
Évaluée en routine par western blot sur des préparations membranaires de cerveau de rat.
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL de ce lot a permis de détecter le cotransporteur K+/Cl- (KCC2) dans des préparations membranaires de cerveau de rat.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1