Merck
07-2274
Anticorps anti-FSP1/S100A4
from rabbit
Synonyme(s) :
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
General description
La protéine FSP1/S100A4 (protéine spécifique des fibroblastes 1) est une protéine de liaison au calcium appartenant à la superfamille S100, dont au moins 21 membres ont été identifiés jusque-là. Les chercheurs pensent que la FSP1/S1004A est fortement exprimée dans les fibroblastes (Iwano et al., 2001; Strutz et al., 1995), les cellules épithéliales et endothéliales subissant une transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) (Iwano et al., 2002; Zeisberg and Neilson, 2009), et les cellules épithéliales cancéreuses achevant une transition vers un phénotype métastatique (Xue et al., 2003).
~12 kDa
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette histidine correspondant à la protéine FSP1/S100-A4 de souris.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter S100-A4 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la protéine FSP1/S100A4 à l'aide de cet anticorps anti-FSP1/S100A4 dont l'utilisation a été validée en WB et IHC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation calcique, GPCR et cAMP/cGMP
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine G.
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la FSP1/S100-A4 dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Témoin
Lysat de cellules NIH/3T3.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable