A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, IP, WB
Citations:
48
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
91 kDa
Les protéines STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription) sont des facteurs de transcription cytoplasmiques latents qui ont une double fonction : la transduction du signal et l'activation de la transcription. Les STAT sont activées par la phosphorylation de la tyrosine en réponse à différents ligands, après quoi elles se déplacent vers le noyau cellulaire. La région N-terminale présente une homologie élevée entre les protéines STAT et entoure un résidu arginine entièrement conservé. Les STAT font partie de la voie de signalisation JAK-STAT (voie majeure du système immunitaire). Toutes les cytokines transduisent des signaux critiques par cette voie.
STAT 1 est activée par un certain nombre de ligands différents, notamment IFNalpha, IFNgamma, EGF, PDGF et IL6. La phosphorylation de la tyrosine 701 est nécessaire pour dissocier STAT 1 de l'IFNGR1, pour l'homodimérisation et pour la translocation nucléaire. La déficience de phosphorylation de la tyrosine 701 entraîne une perte des fonctions de STAT 1.
STAT 1 est activée par un certain nombre de ligands différents, notamment IFNalpha, IFNgamma, EGF, PDGF et IL6. La phosphorylation de la tyrosine 701 est nécessaire pour dissocier STAT 1 de l'IFNGR1, pour l'homodimérisation et pour la translocation nucléaire. La déficience de phosphorylation de la tyrosine 701 entraîne une perte des fonctions de STAT 1.
Immunogen
Protéine de fusion avec étiquette GST contenant les 36 acides aminés carboxy-terminaux de la protéine STAT 1α humaine
Application
Détectez la protéine STAT 1, également appelée transducteur de signal et activateur de transcription 1, avec l'anticorps anti-STAT1, CT (anticorps polyclonal de lapin), dont l'efficacité a été démontrée en EMSA, immunoprécipitation et western blotting.
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la protéine STAT 1.
Physical form
Format : Produit purifié
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunotransfert sur des lysats en tampon RIPA de cellules Jurkat humaines, de cellules CTLL de souris ou de cellules L6 de rat.
Témoin
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c