Merck
06-237
Anticorps anti-Gsα
serum, Upstate®
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
17
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAS(2778)
General description
grande isoforme (52 kDa) et petite isoforme (45 kDa)
Immunogen
peptide correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine Gsα bovine (RMHLRQYELL) ; cette séquence est présente dans les trois isoformes de la Gsα humaine (Gsα1, Gsα2 et GsαXL)
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-Gsα est un anticorps dirigé contre la Gsα pour une utilisation en IC, en IP et en WB.
Sous-domaine de recherche
Signalisation calcique, GPCR et cAMP/cGMP
Biochem/physiol Actions
Reconnaît les formes grande et petite de la Gsα ; ne présente pas de réaction croisée avec les autres protéines G.
Physical form
Produit purifié sur protéine A
Sérum dilué dans du PBS avec un rapport de 1:1.
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des préparations de microsomes cérébraux de rat (réf. 12-144)
Témoin
Largement exprimé
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1639
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2