pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
PY20, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
95
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (common species)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Dépend du poids moléculaire de la protéine à tyrosine phosphorylée à détecter.
La phosphorylation de la tyrosine constitue un mécanisme majeur de l'activation des voies de transduction du signal en réponse aux facteurs de croissance, aux hormones et au cytokines. Il existe environ 100 tyrosine kinases qui sont à la fois des récepteurs tyrosine kinase pour divers facteurs de croissance et des cytokines. L'ampleur et la durée de la phosphorylation de la tyrosine sont étroitement régulées par les 107 protéine tyrosine phosphatases. La phosphorylation de la tyrosine se fait soit sur des résidus d'autres kinases (Ser/Thr ou Tyr), soit sur des résidus de substrats. Dans le cas des kinases, cette phosphorylation provoque souvent un changement de l'état d'activation de l'enzyme et/ou crée des sites de liaison pour le domaine SH2. Une mutation ou une dérégulation des protéines-tyrosine kinases est la cause ou la conséquence de nombreux états pathologiques. On estime que 20 % des oncogènes décrits jusqu'à présent sont des tyrosine kinases. Avec des liens aussi évidents entre l'activité aberrante des protéines-tyrosine kinases et la maladie, il n'est pas surprenant que la majeure partie des premiers travaux portant sur la découverte de médicaments en lien avec les kinases se soit concentrée sur ces enzymes.
Immunogen
Phosphotyrosine conjuguée à une protéine de transport..
Application
Immunoprécipitation :
Produit recommandé par un laboratoire indépendant pour immunoprécipiter les protéines à tyrosine phosphorylée.
ELISA :
Produit recommandé par un laboratoire indépendant.
Produit recommandé par un laboratoire indépendant pour immunoprécipiter les protéines à tyrosine phosphorylée.
ELISA :
Produit recommandé par un laboratoire indépendant.
L'anticorps anti-phosphotyrosine, clone PY20, est un anticorps dirigé contre la phosphotyrosine destiné aux analyses par ELISA, IP et WB.
Biochem/physiol Actions
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Physical form
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M, NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, pH 7,4. Liquide entre 2 et 8 °C.
Preparation Note
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
REMARQUE : NE PAS CONGELER.
Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le capuchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température de 2 °C à 8 °C. Récupérer le surnageant pour l'application.
REMARQUE : NE PAS CONGELER.
Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le capuchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température de 2 °C à 8 °C. Récupérer le surnageant pour l'application.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats (obtenus dans du tampon RIPA) de cellules de carcinome A431 humain traitées à l'EGF.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5-2 μg/ml de ce lot a permis de détecter les protéines à tyrosine phosphorylée présentes dans des lysats (obtenus dans du tampon RIPA) de cellules de carcinome A431 humain traitées à l'EGF.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5-2 μg/ml de ce lot a permis de détecter les protéines à tyrosine phosphorylée présentes dans des lysats (obtenus dans du tampon RIPA) de cellules de carcinome A431 humain traitées à l'EGF.
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-302, lysat de cellules A431 stimulées à l'EGF. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Témoin positif (antigène) : Référence 12-302, lysat de cellules A431 stimulées à l'EGF. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace : MAB3080
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c