Merck
05-724
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Synonyme(s) :
Anti-CMyc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
4A6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ICC, IF, IP, WB
Citations:
557
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-étiquette Myc, clone 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
L'identification de l'épitope cible est un point important pour la caractérisation des anticorps monoclonaux. Les étiquettes épitope sont de courtes séquences linéaires reconnues par les anticorps, qui permettent aux anticorps de détecter les protéines de fusion portant une étiquette. Au fil des ans, un vaste choix d'anticorps anti-étiquette a été développé, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Les étiquettes épitope peuvent subir dans les cellules des modifications post-traductionnelles comme une phosphorylation et une glycosylation, et entraînent une hausse de la masse moléculaire de la protéine de fusion, qui peut modifier sa mobilité dans les gels. Les étiquettes épitope contenant un petit nombre d'acides aminés sont intéressantes dans le sens où elles ne provoquent que des effets indésirables minimes sur la structure et la fonction de la protéine cible fusionnée. Une étiquette Myc peut être employée dans de nombreux immuno-essais différents et est utile lorsqu'il n'existe aucun anticorps dirigé contre la protéine étudiée. Ajouter une étiquette Myc permet de détecter ces protéines avec un anticorps dirigé contre l'épitope Myc. Le clone 4A6 est un anticorps qui reconnaît la séquence de 10 acides aminés EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu) correspondant à la région C-terminale de la protéine c-Myc humaine (UniProt : P01106). Contrairement à d'autres clones dont les performances peuvent être affectées lorsque la séquence de l'étiquette Myc est suivie de plus petits acides aminés neutres, le clone 4A6 assure une détection bien plus fiable des protéines avec étiquette Myc, indépendamment des éventuelles modifications apportées aux séquences d'acides aminésenvironnantes. (référence : Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122).
Poids moléculaire prédit pour la protéine Myc humaine : 49 kDa
Immunogen
Peptide correspondant aux acides aminés 410-420 (MEQKLISEEDL) de la protéine Myc humaine
Application
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
L'anticorps anti-étiquette Myc, clone 4A6, est un anticorps monoclonal de souris dont l'utilisation a été validée en ChIP, IC, IF, IP et WB pour la détection de l'étiquette Myc, et dépourvue de la très grande sensibilité au contexte du clone 9E10. Cet anticorps est cité dans plus de 480 publications.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Biochem/physiol Actions
Reconnaît les protéines recombinantes contenant l'étiquette épitope Myc (EQKLISEEDL) dans divers contextes de séquence ; reconnaît aussi la protéine Myc humaine.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A dans de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium, à pH 7,4.
Purification sur protéine G
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an maximum à partir de la date d'expédition.
Analysis Note
Contrôle
Contrôle positif pour la protéine Myc humaine : Expression très répandue, notamment dans les lysats de cellules A431, les lysats de cellules de cancer de l'ovaire, ou les tissus de carcinome du sein. Protéine de fusion avec étiquette Myc exprimée dans les cellules.
Produit évalué en routine par immunoblot sur une protéine recombinante avec étiquette Myc dans des contextes de séquence mal reconnus par l'anticorps anti-étiquette Myc, clone 9E10 (référence CBL430).
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable