pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6H5-3, monoclonal
Application:
EMSA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
122
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H5-3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
General description
Le TCF4, également appelé TCF7L2, est largement exprimé pendant le développement. Une étude de ciblage génétique indique qu'il est nécessaire pour maintenir les cellules souches de la crypte de l'intestin grêle. Le TCF4 possède plusieurs isoformes épissées différentes et elles sont exprimées différemment dans les tissus et dans les cancers à différents stades. Les études indiquent également qu'une variante du gène du TCF4 est associée à un risque accru de diabète de type 2.
PM 66 kDa
Immunogen
Acides aminés 31-331 du TCF-4 humain.
Application
Immunocytochimie/Immunohistochimie :
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a révélé un immunomarquage positif pour le TCF-4 dans des cellules fixées avec 4 % de paraformaldéhyde/PBS (Amir, A. L., 2003).
Immunoprécipitation :
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter le TCF-4 à partir de lysat de cellules SW620 entières en complexe avec la β-caténine (Persad, S., 2001).
Test de décalage de mobilité :
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a provoqué un décalage de mobilité pour des complexes TCF-4:ADN dans le cadre de tests de décalage de mobilité électrophorétique (EMSA) (Amir, A. L., 2003).
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a révélé un immunomarquage positif pour le TCF-4 dans des cellules fixées avec 4 % de paraformaldéhyde/PBS (Amir, A. L., 2003).
Immunoprécipitation :
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter le TCF-4 à partir de lysat de cellules SW620 entières en complexe avec la β-caténine (Persad, S., 2001).
Test de décalage de mobilité :
il a été rapporté qu'un précédent lot de cet anticorps a provoqué un décalage de mobilité pour des complexes TCF-4:ADN dans le cadre de tests de décalage de mobilité électrophorétique (EMSA) (Amir, A. L., 2003).
Utiliser l'anticorps anti-TCF-4, clone 6H5-3 (anticorps monoclonal de souris), validé en EMSA, ICC, IHC, IP et WB, pour détecter le TCF-4, également appelé facteur de transcription de l'immunoglobuline-2, facteur de stimulation 2 de SL3-3.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnait le TCF-4
Physical form
Format : Produit purifié
IgG2a monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,07 M (pH 7,4) et de NaCl 0,105 M contenant 0,035 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules Cos-1, exprimant le TCF-4 transfecté, en tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter le TCF-4 dans des lysats (RIPA) de cellules Cos-1, exprimant le TCF-4 transfecté (réf. 21-174).
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter le TCF-4 dans des lysats (RIPA) de cellules Cos-1, exprimant le TCF-4 transfecté (réf. 21-174).
Témoin
Cellules DLD1 (adénocarcinome colorectal humain), cellules Cos-1 ou cellules HCT116 (carcinome colorectal humain).
Cellules DLD1 (adénocarcinome colorectal humain), cellules Cos-1 ou cellules HCT116 (carcinome colorectal humain).
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1080
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1