Merck
05-298
Anticorps anti-α-dystroglycane, clone VIA4-1
culture supernatant, clone VIA4-1, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-156DAG, Anti-A3a, Anti-AGRNR, Anti-DAG, Anti-LGMDR16, Anti-MDDGA9, Anti-MDDGC7, Anti-MDDGC9
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
VIA4-1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
57
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
VIA4-1, monoclonal
species reactivity
guinea pig, rabbit, rat, human, mouse, canine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DAG1(1605)
General description
156 kDa
Le dystroglycane est l'une des glycoprotéines associées à la dystrophine. Chez Homo sapiens, il est codé par le chromosome 3 par un transcrit de 5,5 kb. Il existe deux exons, qui sont séparés par un grand intron. Les codes des exons épissés correspondant à un produit protéique sont au final clivés en deux sous-unités associées de manière non covalente : une sous-unité α (N-terminale) et une sous-unité β (C-terminale). Dans le muscle squelettique, le complexe formé par le dystroglycane agit comme une liaison transmembranaire entre la matrice extracellulaire et le cytosquelette. αL'α-dystroglycane est extracellulaire et se lie à la mérosine (laminine α-2) dans la membrane basale, tandis que le β-dystroglycane est une protéine transmembranaire qui se lie à la dystrophine, une grosse protéine cytosquelettique en forme de bâtonnet, absente chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne. La dystrophine se lie aux câbles d'actine extracellulaires. C'est la raison pour laquelle on pense que le complexe formé par le dystroglycane, qui relie la matrice extracellulaire aux câbles d'actine intracellulaires, assure l'intégrité structurale des tissus musculaires. Ce complexe est aussi connu pour servir de récepteur à l'agrine dans le muscle, où il pourrait réguler le clustering des récepteurs de l'acétylcholine induit par l'agrine au niveau de la jonction neuromusculaire. Certains éléments suggèrent que le dystroglycane intervient dans la voie de la transduction du signal, car il a été montré que Grb2, un médiateur de la voie de signalisation Ras, peut interagir avec le domaine cytoplasmique du dystroglycane. En général, une expression aberrante du complexe protéique associé à la dystrophine sous-tend la pathogenèse de la dystrophie musculaire de Duchenne, de la dystrophie musculaire de Becker, et de la dystrophie musculaire autosomique récessive grave de l'enfance. Point intéressant, aucune maladie génétique n'a été décrite pour l'α ou le β-dystroglycane.
Le dystroglycane est largement distribué aussi bien dans les tissus non musculaires que musculaires. Durant la morphogenèse épithéliale du rein, il a été montré que le complexe formé par le dystroglycane agit comme un récepteur pour la membrane basale. Une expression du dystroglycane dans le cerveau et la neuro-rétine de Mus musculus a également été signalée. Cependant, le rôle physiologique du dystroglycane dans les tissus non musculaires reste flou.
Remarque : Ce produit est réservé aux activités de recherche. L'usage de ce produit à des fins diagnostiques nécessite l'octroi d'une licence par la Research Foundation de l'Université de l'Iowa, 214 Technology Innovation Center, Iowa City, IA 52242.
Immunogen
Préparation à base de membrane de muscle squelettique de lapin
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'α-dystroglycane à l'aide de cet anticorps anti-α-dystroglycane, clone VIA4-1. L'utilisation de cet anticorps a été publiée et validée en IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Biochem/physiol Actions
Reconnaît l'α-dystroglycane/le glycane LARGE.
Physical form
Produit non purifié
Surnageant de culture contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Contrôle
Extraits de tissu de muscle squelettique humain, de souris ou de rat, ou lysat de cellules DU 145 (tumeur du type carcinome de prostate humain)
Évaluée en routine par western blotting sur du muscle squelettique de lapin.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2