Accéder au contenu
PH003751
4,4,5,7-tetramethyl-2-chromanone
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.271
MDL number:
Service technique