Merck
E51007
N-Ethylurea
97%
Synonyme(s) :
1-Ethylurea
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5NHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-898-8
Beilstein/REAXYS Number:
1740512
MDL number:
Assay:
97%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
mp
87-90 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
InChI key
RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe