pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(O=)C6H9CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-731-5
Beilstein/REAXYS Number:
608356
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter