A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-870-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC2(CCCCO2)OC1
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
InChI key
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Dacus oleae
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup