Merck
797170
Neo-decanoic acid
Synonyme(s) :
7,7-Dimethyloctanoic acid
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Fp: >230°F
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
0.9086 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c