A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H61MoNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
755.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥95.0% (C)
form
solid
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
InChI key
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)