A propos de cet article
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Assay:
83.5-86.5% (gravimetric)
Concentration:
85% in D2O (99.9 atom % D)
Form:
solution
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
83.5-86.5% (gravimetric)
Quality Segment
form
solution
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
density
1.481 g/cm3
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide phosphorique solution
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable