Merck
682152
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5D3H8NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32160702
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
InChI key
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)